Learn More
3-(2-Deoxy-Beta-D-erythro-pentofuranosyl)pyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-one, TRC
Codice prodotto. 30133918
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133918 25 mg 25mg
17978404 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133918 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD23290525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 87171-83-3
Formula molecolare C13 H13 N5 O4
Sinonimo M1G-DR;
Specifica
Formato Neat
Peso molecolare 303.27
Shipping Condition Room Temperature
Quantità 25 mg
Materiale o nome chimico 3-(2-Deoxy-beta-D-erythro-pentofuranosyl)pyrimido[1,2-a]purin-10(3H)-one