Learn More
3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfinyl]-N-sulfamoylpropanamide, Mikromol™
Codice prodotto. 17960436
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17960436 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17960436 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0029.100025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
3-[[[2-[(Diaminomethylene)amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfinyl]-N-sulfamoylpropanamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-[2-(Diaminomethyleneamino)-1,3-thiazol-4-ylmethylsulfinyl]-N-sulfamoylpropanamide
CAS 1020719-36-1
Nomi componenti o analita 3-[2-(Diaminomethyleneamino)-1,3-thiazol-4-ylmethylsulfinyl]-N-sulfamoylpropanamide
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C8 H14 N6 O4 S3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 3-[[[2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfinyl]-N-sulfamoyl-propanamide, Famotidine Imp. I (Pharmeuropa), Famotidine Impurity I
InChI Formula InChI=1S/C8H14N6O4S3/c9-7(10)13-8-12-5(3-19-8)4-20(16)2-1-6(15)14-21(11,17)18/h3H,1-2,4H2,(H,14,15)(H2,11,17,18)(H4,9,10,12,13)
SMILES NC(=Nc1nc(CS(=O)CCC(=O)NS(=O)(=O)N)cs1)N
IUPAC Name 3-[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfinyl]-N-sulfamoylpropanamide
Molecular Weight (g/mol) 354.43
Quantità 25 mg
Peso formulazione 354.0239 g/mol