Learn More
3-[2-(Diaminomethyleneamino)-1,3-thiazol-4-ylmethylsulphinyl]-N-sulphamoylpropanamide (Famotidine Metabolite), TRC
Codice prodotto. 30357982
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30357982 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30357982 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD416367100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-[2-(Diaminomethyleneamino)-1,3-thiazol-4-ylmethylsulfinyl]-N-sulfamoylpropanamide
CAS 1020719-36-1
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C8 H14 N6 O4 S3
Quantità 100 mg
Sinonimo 3-[[[2-[(Diaminomethylene)-amino]thiazol-4-yl]methyl]sulfinyl]-N-sulfamoyl-propanamide, Famotidine Imp. I (Pharmeuropa)
InChI Formula InChI=1S/C8H14N6O4S3/c9-7(10)13-8-12-5(3-19-8)4-20(16)2-1-6(15)14-21(11,17)18/h3H,1-2,4H2,(H,14,15)(H2,11,17,18)(H4,9,10,12,13)
SMILES NC(=Nc1nc(CS(=O)CCC(=O)NS(=O)(=O)N)cs1)N
IUPAC Name 3-[[2-(diaminomethylideneamino)-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfinyl]-N-sulfamoylpropanamide
Molecular Weight (g/mol) 354.43
Peso formulazione 354.0239
Percent Purity >95