Learn More
3,2'-Dihydroxyflavone, TRC
Codice prodotto. 30381625
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30381625 50 mg
30369013 100 mg
30377806 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30381625 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD67920550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6068-76-4
Formula molecolare C15H10O4
Molecular Weight (g/mol) 254.24
Sinonimo 3-Hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 2',3-Dihydroxyflavone, 2'-Hydroxyflavonol, 3,2'-Dihydroxyflavone, 3-Hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 3-Hydroxy-2-(2-hydroxyphenyl)chromen-4-one
SMILES OC1=C(Oc2ccccc2C1=O)c3ccccc3O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,2'-Dihydroxyflavone
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H10O4/c16-11-7-3-1-5-9(11)15-14(18)13(17)10-6-2-4-8-12(10)19-15/h1-8,16,18H
Peso formulazione 254.0579