Learn More
[3-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl]methanol 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10634195
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10634195 250 mg 250mg
10336614 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10634195 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC47009CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Identificatori chimici
CAS 886851-33-8
Formula molecolare C9H10N2O2
Molecular Weight (g/mol) 178.191
InChI Key BYXYWFXMSJTOKB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanol, 5-furan-2-yl-2-methylpyrazol-3-yl methanol, 3-2-furyl-1-methylpyrazol-5-yl methan-1-ol, 3-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazol-5-yl methanol
PubChem CID 18525804
IUPAC Name [5-(furan-2-yl)-2-methylpyrazol-3-yl]methanol
SMILES CN1C(=CC(=N1)C2=CC=CO2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico [3-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-yl]methanol
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 178.19
Percent Purity 97%