Learn More
3-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10787475
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10787475 1 g Amber Glass Bottle 1g
10507854 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10787475 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC47001DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 859851-00-6
Formula molecolare C9H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 192.17
Numero MDL MFCD08271950
InChI Key MOPCEJWYTICWJM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-furan-2-yl-2-methylpyrazole-3-carboxylic acid, 3-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-5-carboxylicacid, 3-2-furanyl-1-methyl, 3-fur-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 3-2-furyl-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid
PubChem CID 7537643
SMILES CN1N=C(C=C1C(O)=O)C1=CC=CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2-Furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
IUPAC Name 3-(furan-2-yl)-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Peso formulazione 192.17
Percent Purity 97%