Learn More
3-(2-Furyl)-1H-pyrazol-5-amine, 95+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10783953
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10783953 1 g Amber Glass Bottle 1g
10324482 10 g Amber Glass Bottle 10g
10042074 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10783953 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM00168DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-02-2027
Identificatori chimici
CAS 96799-02-9
Formula molecolare C7H7N3O
Molecular Weight (g/mol) 149.153
InChI Key XJNZHICOWTVWOX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-furan-2-yl-1h-pyrazol-5-amine, 3-2-furyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-furan-2-yl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-2-furyl pyrazole, 3-amino-5-2-furyl pyrazole, 5-2-furyl-1h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-2-furyl-1h-pyrazole, 5-2-furanyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-fur-2-yl-1h-pyrazole, 5-furan-2-yl-2h-pyrazol-3-amine
PubChem CID 523183
IUPAC Name 5-(furan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine
SMILES C1=COC(=C1)C2=CC(=NN2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2-Furyl)-1H-pyrazol-5-amine
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 149.15
Percent Purity 95%