Learn More
3-(2-Furyl)-2-phenylpropenal, 97%
Codice prodotto. 11312426
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11312426 25 g 25g
11302426 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11312426 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06220.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 57568-60-2 | C13H10O2 | 198.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57568-60-2
Formula molecolare C13H10O2
Molecular Weight (g/mol) 198.22
Numero MDL MFCD00036566
InChI Key JPESOGFYFXAURP-XFXZXTDPSA-N
Sinonimo 3-2-furyl-2-phenylpropenal, 3-2'-furyl-2-phenyl-2-propenal, 3-2-furyl-2-phenyl propenal, z-3-furan-2-yl-2-phenylprop-2-enal, 2z-3-furan-2-yl-2-phenylprop-2-enal
PubChem CID 6537126
IUPAC Name (Z)-3-(furan-2-yl)-2-phenylprop-2-enal
SMILES O=C\C(=C\C1=CC=CO1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2-Furyl)-2-phenylpropenal
Punto di fusione 57°C to 60°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 25 g
Beilstein 5923
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 198.22
Percent Purity 97%