Learn More
3-(2-Furyl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10786764
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10786764 1 g 1g
10586314 250 mg 250mg
10401504 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10786764 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC46114DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 102269-42-1
Formula molecolare C10H9NO
Molecular Weight (g/mol) 159.188
Numero MDL MFCD04039071
InChI Key SLNKACMTMZYMNA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-furan-2-yl aniline, 3-2-furyl aniline, benzenamine,3-2-furanyl, acmc-1c42n, 3-2-furyl aniline hydrochloride
PubChem CID 4161309
IUPAC Name 3-(furan-2-yl)aniline
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C2=CC=CO2
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2-Furyl)aniline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 159.19
Percent Purity 97%