Learn More
3-(2-Furyl)benzaldehyde, ≥97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 3-(2-Furyl)benzaldehyde |
| CAS min. % | 96.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber glass bottle |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 172.18 |
| Percent Purity | 97% |