Learn More
[3-(2-Furyl)phenyl]methanol, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10687854
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 10687854
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC46109DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 89929-93-1
Formula molecolare C11H10O2
Molecular Weight (g/mol) 174.199
Numero MDL MFCD06203100
InChI Key SBTRFADZILHXNG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-2-furyl phenyl methanol, 3-furan-2-yl phenyl methanol, 3-2-furyl benzyl alcohol, 3-2-furyl benzenemethanol, 3-2-furanyl phenylmethanol, 3-2-furanyl-phenylmethanol, 3-2-furanyl phenyl methanol, 3-2-furyl phenyl methan-1-ol
PubChem CID 11116545
IUPAC Name [3-(furan-2-yl)phenyl]methanol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)CO)C2=CC=CO2
Specifica
Materiale o nome chimico [3-(2-Furyl)phenyl]methanol
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 174.2
Percent Purity 95%