Learn More
3-[2-Hydroxy-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propoxy]-1-isopropylamino-2-propanol (Mixture of Diasteromers)(Metoprolol Impurity J), TRC
Codice prodotto. 30395416
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30395416 25 mg 25mg
30392132 2.5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30395416 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH94631525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 163685-37-8
Formula molecolare C18 H31 N O5
Molecular Weight (g/mol) 341.44
Sinonimo 1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol, Metoprolol Succinate Imp. J (EP), Metoprolol Tartrate Imp. J (EP)
IUPAC Name 1-[2-hydroxy-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propoxy]-3-(propan-2-ylamino)propan-2-ol
SMILES COCCc1ccc(OCC(O)COCC(O)CNC(C)C)cc1
Specifications
Materiale o nome chimico 1-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]propan-2-ol
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H31NO5/c1-14(2)19-10-16(20)11-23-12-17(21)13-24-18-6-4-15(5-7-18)8-9-22-3/h4-7,14,16-17,19-21H,8-13H2,1-3H3
Peso formulazione 341.2202