Learn More
3-[(2-Hydroxyethyl)thio]-6-nitro-2,3-dihydro-1H-1λ 6-benzo[b]thiophene-1,1-diol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10334672
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10334672 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10334672 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore KM08337DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 3-[(2-Hydroxyethyl)thio]-6-nitro-2, 3-dihydro-1H-1lambda∼6∼-benzo[b]thiophene-1, 1-dio
CAS 175203-70-0
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C10H11NO5S2
Numero MDL MFCD00203984
Quantità 1 g
Sinonimo 3-2-hydroxyethyl thio-6-nitro-2,3-dihydro-1h-1lambda∼6∼-benzo b thiophene-1,1-dione, 2-6-nitro-1,1-dioxido-2,3-dihydro-1-benzothien-3-yl thio ethanol, 3-2-hydroxyethyl sulfanyl-6-nitro-2,3-dihydro-1??-benzothiophene-1,1-dione, maybridge1_005013, 2-6-nitro-1,1-dioxo-2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-yl sulfanyl ethanol, 2-6-nitro-1,1-dioxo-2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-yl thio ethanol, 3-2-hydroxyethyl thio-6-nitro-2,3-dihydrobenzo b thiophene 1,1-dioxide, ethanol,2-2,3-dihydro-6-nitro-1,1-dioxidobenzo b thien-3-yl thio, 2-6-nitro-1,1-bis oxidanylidene-2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-yl sulfanyl ethanol, 3-2-hydroxyethyl sulfanyl-6-nitro-2,3-dihydro-1$l^ 6-benzothiophene-1,1-dione
InChI Key FLAITYNRCKZPST-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1C(C2=C(S1(=O)=O)C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])SCCO
IUPAC Name 2-[(6-nitro-1,1-dioxo-2,3-dihydro-1-benzothiophen-3-yl)sulfanyl]ethanol
Molecular Weight (g/mol) 289.32
PubChem CID 2779237
Peso formulazione 289.33
Percent Purity 97%