Learn More
3-(2-Hydroxyphenyl)propionic Acid, TRC
Codice prodotto. 30405646
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30405646 10 mg -
30397114 100 mg -
30397558 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30405646 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH99985010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 495-78-3
Formula molecolare C9H10O3
Molecular Weight (g/mol) 166.17
Sinonimo Hydro-o-coumaric Acid, Hydrocoumaric Acid, Melilotic Acid, Salicylacetic Acid, o-Hydroxyhydrocinnamic Acid, 2-Hydroxybenzenepropanoic Acid, o-Hydroxyphenylpropionic Acid
IUPAC Name 3-(2-hydroxyphenyl)propanoic acid
SMILES OC(=O)CCc1ccccc1O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2-Hydroxyphenyl)propionic Acid
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H10O3/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/h1-4,10H,5-6H2,(H,11,12)
Peso formulazione 166.063