Learn More
3-(2-Iodoacetamido)-PROXYL, TRC
Codice prodotto. 30408233
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30408233 100 mg
30400710 10 mg
30406120 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30408233 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCI684000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27048-01-7
Formula molecolare C10 H18 I N2 O2
Molecular Weight (g/mol) 325.17
IUPAC Name 2-iodo-N-(1-λ^{1}-oxidanyl-2,2,5,5-tetramethylpyrrolidin-3-yl)acetamide
SMILES CC1(C)CC(NC(=O)CI)C(C)(C)N1[O]
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2-Iodoacetamido)-PROXYL
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H18IN2O2/c1-9(2)5-7(12-8(14)6-11)10(3,4)13(9)15/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,12,14)
Peso formulazione 325.0413