Learn More
3-(2-Methoxy-3-pyridyl)acrylic acid, 95%
Codice prodotto. 11474460
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11474460 1 g 1g
11484460 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11474460 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50063.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 131674-41-4 | C9H9NO3 | 179.175 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 131674-41-4
Formula molecolare C9H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 179.175
Numero MDL MFCD07781156
InChI Key MTVRDAQJMCORAQ-SNAWJCMRSA-N
Sinonimo 3-2-methoxy-3-pyridyl acrylic acid, e-3-2-methoxypyridin-3-yl acrylic acid, 3-2-methoxypyridin-3-yl acrylic acid, 2e-3-2-methoxypyridin-3-yl prop-2-enoic acid, 2e-3-2-methoxy 3-pyridyl prop-2-enoic acid
PubChem CID 14691926
IUPAC Name (E)-3-(2-methoxypyridin-3-yl)prop-2-enoic acid
SMILES COC1=C(C=CC=N1)C=CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2-Methoxy-3-pyridyl)acrylic acid
Quantità 1 g
Peso formulazione 179.18
Percent Purity 95%