Learn More
3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole, 97%
Codice prodotto. 15447447
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15447447 5 g 5g
15437447 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15447447 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H34492.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 59843-63-9 | C10H10N2O | 174.203 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59843-63-9
Formula molecolare C10H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 174.203
Numero MDL MFCD02091524
InChI Key KLPGJCMICASHKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-2-methoxyphenyl-1h-pyrazole, 5-2-methoxyphenyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-2-methoxyphenyl, 3-2-methoxy-phenyl-1h-pyrazole, 3-2-methoxyphenyl pyrazole, 2-1h-pyrazol-3-yl anisole, 2-methoxy-1-pyrazol-3-ylbenzene
PubChem CID 2736764
IUPAC Name 5-(2-methoxyphenyl)-1H-pyrazole
SMILES COC1=CC=CC=C1C2=CC=NN2
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Punto di fusione 82°C to 84°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 174.2
Percent Purity 97%