Learn More
3-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10304472
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10304472 250 mg 250mg
10762083 1 g 1g
10250545 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10304472 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC19401CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identificatori chimici
CAS 28077-41-0
Formula molecolare C11H9NO2S
Molecular Weight (g/mol) 219.258
Numero MDL MFCD02682065
InChI Key YDPHSMPSNLAMJE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl benzoic acid, 3-2-methylthiazol-4-yl benzoic acid, benzoic acid,3-2-methyl-4-thiazolyl, 3-2-methyl thiazol-4-yl benzoic acid
PubChem CID 2776495
IUPAC Name 3-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzoic acid
SMILES CC1=NC(=CS1)C2=CC(=CC=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2-Methyl-1, 3-thiazol-4-yl)benzoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 219.26
Percent Purity 97%