Learn More
3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10652285
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10652285 1 g Amber Glass Bottle 1g
10192884 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10652285 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC61314DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 184098-19-9
Formula molecolare C10H11N3
Molecular Weight (g/mol) 173.219
Numero MDL MFCD09702403
InChI Key ZDHNDCMKVXWWLA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl aniline, 3-2-methylimidazol-1-yl aniline, 3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl-benzenamine, 3-2-methylimidazolyl phenylamine, benzenamine,3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl
PubChem CID 12797139
IUPAC Name 3-(2-methylimidazol-1-yl)aniline
SMILES CC1=NC=CN1C2=CC(=CC=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)aniline
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 173.22
Percent Purity 97%