Learn More
3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10748825
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10748825 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10011154 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10748825 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC61313CB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 912569-62-1
Formula molecolare C11H13N3
Molecular Weight (g/mol) 187.25
Numero MDL MFCD09065015
InChI Key CECWODAAUDOPCU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl benzylamine, 3-2-methylimidazol-1-yl phenyl methanamine, 3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl phenyl methanamine, 1-3-2-methylimidazol-1-yl phenyl methanamine, 3-2-methylimidazolyl phenyl methylamine, 1-3-2-methyl-1h-imidazol-1-yl phenyl methanamine
PubChem CID 24229639
IUPAC Name [3-(2-methylimidazol-1-yl)phenyl]methanamine
SMILES CC1=NC=CN1C1=CC=CC(CN)=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 187.24
Percent Purity 97%