Learn More
3-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propionitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11420538
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11420538 1 g 1g
11430538 5 g 5g
11440538 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11420538 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B24675.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89128-08-5
Formula molecolare C7H8N4O2
Molecular Weight (g/mol) 180.17
Numero MDL MFCD00134458
InChI Key DXHSGLFIHQQUIN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-2-methyl-4-nitro-1h-imidazol-1-yl propanenitrile, 3-2-methyl-4-nitroimidazol-1-yl propionitrile, 3-2-methyl-4-nitroimidazol-1-yl propanenitrile, 3-2-methyl-4-nitro-1h-imidazol-1-yl propionitrile, 3-2-methyl-4-nitro-1-imidazolyl propanenitrile, 3-2-methyl-4-nitro-imidazol-1-yl propanenitrile, 3-2-methyl-4-nitroimidazolyl propanenitrile, 2-methyl-4-nitro-1-imidazolepropionitrile, 2-methyl-4-nitro-1h-imidazole-1-propanenitrile, 1-2-cyanoethyl-2-methyl-4-nitro-1h-imidazole
PubChem CID 319755
IUPAC Name 3-(2-methyl-4-nitroimidazol-1-yl)propanenitrile
SMILES CC1=NC(=CN1CCC#N)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-1-yl)propionitrile
Punto di fusione 113°C to 116°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 180.17
Percent Purity 97%