Learn More
3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidine, 95%
Codice prodotto. 11494750
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11494750 250 mg 250mg
11404760 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11494750 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H50784.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 46196-54-7 | C11H15NO | 177.247 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 46196-54-7
Formula molecolare C11H15NO
Molecular Weight (g/mol) 177.247
Numero MDL MFCD08060984
InChI Key MIVMFYNEGPHLSB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-2-methylphenoxy pyrrolidine, 3-o-tolyloxy pyrrolidine, 3-o-tolyloxy-pyrrolidine, acmc-1bmts, 3-o-tolyloxy ;pyrrolidine
PubChem CID 18337163
IUPAC Name 3-(2-methylphenoxy)pyrrolidine
SMILES CC1=CC=CC=C1OC2CCNC2
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2-Methylphenoxy)pyrrolidine
Quantità 250 mg
Peso formulazione 177.25
Percent Purity 95%