Learn More
[3-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10249752
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10249752 250 mg 250mg
10015712 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10249752 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC42009CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 857284-07-2
Formula molecolare C13H19NO3
Molecular Weight (g/mol) 237.299
Numero MDL MFCD07772846
InChI Key DZHYOLUKMGNRTO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-2-morpholinoethoxy phenyl methanol, 3-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanol, 3-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanol, 3-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methan-1-ol
PubChem CID 7164622
IUPAC Name [3-(2-morpholin-4-ylethoxy)phenyl]methanol
SMILES C1COCCN1CCOC2=CC=CC(=C2)CO
Specifica
Materiale o nome chimico [3-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methanol
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 237.3
Percent Purity 97%