Learn More
3-(2-Naphthyl)-L-alanine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10604092 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10604092 250 mg Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10604092 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 333902500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 58438-03-2
Formula molecolare C13H13NO2
Molecular Weight (g/mol) 215.25
Numero MDL MFCD00066087
InChI Key JPZXHKDZASGCLU-LBPRGKRZSA-N
Sinonimo 3-2-naphthyl-l-alanine, h-2-nal-oh, s-2-amino-3-naphthalen-2-yl propanoic acid, l-2-naphthylalanine, beta-2-naphthyl-alanine, unii-w425q6kv9r, l-3-2-naphthyl-alanine, nal, 2s-2-amino-3-2-naphthyl propanoic acid, s-2-amino-3-naphthalen-2-yl-propionic acid
PubChem CID 185915
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-naphthalen-2-ylpropanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=CC2=CC=CC=C2C=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2-Naphthyl)-L-alanine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 215.25
Percent Purity ≥97.5%
Forma fisica Crystalline Powder