Learn More
3-(2-Naphthyl)-L-alanine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(2-Naphthyl)-L-alanine |
| CAS | 58438-03-2 |
| Formula molecolare | C13H13NO2 |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H13NO2/c14-12(13(15)16)8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7,12H,8,14H2,(H,15,16)/t12-/m0/s1 |
| SMILES | N[C@@H](Cc1ccc2ccccc2c1)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2S)-2-amino-3-naphthalen-2-ylpropanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 215.25 |
| Peso formulazione | 215.0946 |