Learn More
3-(2-Oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl)propanoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10305112
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10305112 10 g Amber Glass Bottle 10g
10273232 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10305112 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB02696EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 13610-59-8
Formula molecolare C10H9NO4
Molecular Weight (g/mol) 207.185
Numero MDL MFCD00052166
InChI Key BMLRDVCKJXMASM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-2-oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazol-3-yl propanoic acid, 3-2-oxo-1,3-benzoxazol-3 2h-yl propanoic acid, 3-2-oxobenzo d oxazol-3 2h-yl propanoic acid, 3-2-oxo-benzooxazol-3-yl propionic acid, 3-2-oxo-1,3-benzoxazol-3-yl propanoic acid, 3 2h-benzoxazolepropanoic acid, 2-oxo, 3-2-oxo-benzooxazol-3-yl-propionic acid, 3 2h-benzoxazolepropanoicacid, 2-oxo, 3-2-oxo-3-hydrobenzoxazol-3-yl propanoic acid, maybridge1_008314
PubChem CID 720147
IUPAC Name 3-(2-oxo-1,3-benzoxazol-3-yl)propanoic acid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)N(C(=O)O2)CCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(2-Oxo-2, 3-dihydro-1, 3-benzoxazol-3-yl)propanoic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 207.18
Percent Purity 97%