Learn More
3-[2-Oxo-3-(trifluoromethyl)-1,2-dihydropyridin-1-yl]propanenitrile, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-[2-Oxo-3-(trifluoromethyl)-1, 2-dihydropyridin-1-yl]propanenitrile |
CAS min. % | 97.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Quantità | 1 g |
Peso formulazione | 216.16 |
Percent Purity | 97% |