Learn More
Sartorius™ 3.2 Standard Flexboy™ with TPE tubes
Designed for the preparation, storage and transport of biopharmaceutical solutions, intermediates and final bulk products.
2660.60€ - 3439.70€
Specifica
Monouso | Single-use |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | preparation, storage and transport of biopharmaceutical solutions, intermediates and final bulk products |
Descrizione pellicola | S71 |
Dettagli porta | 3 Ports |
Metodo di sterilizzazione | Gamma Irradiated |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15309162
|
Sartorius™
FFB110912 |
20 L |
2660.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
15359162
|
Sartorius™
FFB110913 |
50 L |
3439.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Single-use, disposable
- Supplied sterilised and ready to use
Specifica
Single-use | |
S71 | |
Gamma Irradiated |
preparation, storage and transport of biopharmaceutical solutions, intermediates and final bulk products | |
3 Ports |