Learn More
3,3',3' '-(2,4,6-boroxintriyl)tris-Pyridine Hydrochloride (>70%), TRC
Codice prodotto. 30421919
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30421919 1 g 1g
30414323 100 mg 100mg
30411566 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30421919 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP9970251G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3',3''-(2,4,6-boroxintriyl)tris-Pyridine Hydrochloride
Formula molecolare C15H12B3N3O3 •xHCl
Quantità 1 g
Sinonimo 3,3',3''-(2,4,6-Boroxintriyl)tris[pyridine] Hydrochloride, 2,4,6-Tris(3-pyridinyl)cyclotriboroxane Hydrochloride, Tris(3-pyridyl)boroxin Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C15H12B3N3O3.ClH/c1-4-13(10-19-7-1)16-22-17(14-5-2-8-20-11-14)24-18(23-16)15-6-3-9-21-12-15;/h1-12H;1H
SMILES B1(OB(OB(O1)C2=CC=CN=C2)C3=CC=CN=C3)C4=CN=CC=C4.Cl
IUPAC Name 2,4,6-tri(pyridin-3-yl)-1,3,5,2,4,6-trioxatriborinane hydrochloride