Learn More
[[3,3',3' '-(Phosphinidyne-KappaP)tris[benzenesulfonato]](3-)]-Palladate(3-) Sodium, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | ((3,3',3''-(Phosphinidyne-kP)tris(benzenesulfonato))(3-))-Palladate(3-) Sodium |
| CAS | 1010733-93-3 |
| Formula molecolare | C18H12Na3O9PPdS3 |
| Quantità | 2.5 mg |
| Sinonimo | Palladate(3-)','[[3,3',3''-(phosphinidyne-κP)tris[benzenesulfonato]](3-)]-','sodium (1:3) (ACI), [[3,3',3''-(Phosphinidyne-κP)tris[benzenesulfonato]](3-)]-Palladate(3-) Sodium |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H15O9PS3.3Na.Pd/c19-29(20,21)16-7-1-4-13(10-16)28(14-5-2-8-17(11-14)30(22,23)24)15-6-3-9-18(12-15)31(25,26)27;;;;/h1-12H,(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;;;/q;3*+1;/p-3 |
| SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)[P]([Pd])(c2cccc(c2)S(=O)(=O)[O-])c3cccc(c3)S(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC Name | trisodium;[tris(3-sulfonatophenyl)-λ^{4}-phosphanyl]palladium |
| Molecular Weight (g/mol) | 674.84 |
| Peso formulazione | 673.8109 |