Learn More
[[3,3',3' '-(Phosphinidyne-κP)tris[benzenesulfonato]](3-)]-Palladate(3-) Sodium, TRC
Codice prodotto. 30428379
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30428379 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30428379 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP35383510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico ((3,3',3''-(Phosphinidyne-kP)tris(benzenesulfonato))(3-))-Palladate(3-) Sodium
CAS 1010733-93-3
Formula molecolare C18H12Na3O9PPdS3
Quantità 10 mg
Sinonimo Palladate(3-)','[[3,3',3''-(phosphinidyne-κP)tris[benzenesulfonato]](3-)]-','sodium (1:3) (ACI), [[3,3',3''-(Phosphinidyne-κP)tris[benzenesulfonato]](3-)]-Palladate(3-) Sodium
InChI Formula InChI=1S/C18H15O9PS3.3Na.Pd/c19-29(20,21)16-7-1-4-13(10-16)28(14-5-2-8-17(11-14)30(22,23)24)15-6-3-9-18(12-15)31(25,26)27;;;;/h1-12H,(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;;;/q;3*+1;/p-3
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)[P]([Pd])(c2cccc(c2)S(=O)(=O)[O-])c3cccc(c3)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name trisodium;[tris(3-sulfonatophenyl)-λ^{4}-phosphanyl]palladium
Molecular Weight (g/mol) 674.84
Peso formulazione 673.8109