Learn More
3,3,3-Trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10733332
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10733332 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10733332 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MAY00264DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid
CAS 889940-13-0
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C5H7F3O2
Quantità 1 g
Sinonimo 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropionic acid, 2-trifluoromethyl-2-methylpropanoic acid, 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethyl-propionic acid, 2-trifluoromethyl-isobutyric acid, 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethyl-propanoic acid
InChI Key VMFSJVUPIXOCFO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)(C(=O)O)C(F)(F)F
IUPAC Name 3,3,3-trifluoro-2,2-dimethylpropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 156.104
PubChem CID 19867367
Peso formulazione 156.1
Percent Purity 97%