Learn More
3,3,3-Trifluoropropionic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3779776
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
100 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
2516-99-6
C3H3F3O2
128.05
MFCD00153292
KSNKQSPJFRQSEI-UHFFFAOYSA-N
3,3,3-trifluoropropionic acid, 3,3,3-trifluoro-propionic acid, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro, tfpa, acmc-209ghu, trifluoromethylacetic acid, trifluoromethyl acetic acid, ksc203o6p, 3,3,3,-trifluoropropionic acid, 3,3,3-tri-fluoropropionic acid
2777972
3,3,3-trifluoropropanoic acid
C(C(=O)O)C(F)(F)F
2516-99-6
C3H3F3O2
128.05
MFCD00153292
KSNKQSPJFRQSEI-UHFFFAOYSA-N
3,3,3-trifluoropropionic acid, 3,3,3-trifluoro-propionic acid, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro, tfpa, acmc-209ghu, trifluoromethylacetic acid, trifluoromethyl acetic acid, ksc203o6p, 3,3,3,-trifluoropropionic acid, 3,3,3-tri-fluoropropionic acid
2777972
3,3,3-trifluoropropanoic acid
C(C(=O)O)C(F)(F)F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3, 3, 3-Trifluoropropionic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 9.7°C
Colore Colorless
Densità 1.4500g/mL
Punti di ebollizione 146°C
Punto d'infiammabilità 92°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare F3CCH2COOH
Indice di rifrazione 1.3320 to 1.334
Quantità 1 mL
Gravità specifica 1.45
Peso formulazione 128.05
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,3,3-Trifluoropropionic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.