Learn More
3,3,3-Trifluoropropionic acid, 98%
Codice prodotto. 11414377
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11414377 5 g 5g
11404377 1 g 1g
11399539 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11414377 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B20428.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 2516-99-6 | C3H3F3O2 | 128.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2516-99-6
Formula molecolare C3H3F3O2
Molecular Weight (g/mol) 128.05
Numero MDL MFCD00153292
InChI Key KSNKQSPJFRQSEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3,3-trifluoropropionic acid, 3,3,3-trifluoro-propionic acid, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro, tfpa, acmc-209ghu, trifluoromethylacetic acid, trifluoromethyl acetic acid, ksc203o6p, 3,3,3,-trifluoropropionic acid, 3,3,3-tri-fluoropropionic acid
PubChem CID 2777972
IUPAC Name 3,3,3-trifluoropropanoic acid
SMILES C(C(=O)O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3,3-Trifluoropropionic acid
Punto di fusione 9°C
Densità 1.441
Punti di ebollizione 146°C
Punto d'infiammabilità >100°C (212°F)
Indice di rifrazione 1.334
Quantità 5 g
Numero UN UN3265
Beilstein 1751796
Peso formulazione 128.05
Percent Purity 98%