Learn More
3,3,3-Trifluoropropionic acid, 98%
Codice prodotto. 10015063 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
1mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10015063 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10548833 1 mL Glass Bottle 1mL
10127143 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10015063 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 381070050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2516-99-6 | C3H3F3O2 | 128.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2516-99-6
Formula molecolare C3H3F3O2
Molecular Weight (g/mol) 128.05
Numero MDL MFCD00153292
InChI Key KSNKQSPJFRQSEI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3,3-trifluoropropionic acid, 3,3,3-trifluoro-propionic acid, propanoic acid, 3,3,3-trifluoro, tfpa, acmc-209ghu, trifluoromethylacetic acid, trifluoromethyl acetic acid, ksc203o6p, 3,3,3,-trifluoropropionic acid, 3,3,3-tri-fluoropropionic acid
PubChem CID 2777972
IUPAC Name 3,3,3-trifluoropropanoic acid
SMILES C(C(=O)O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 3, 3-Trifluoropropionic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 9.7°C
Colore Colorless
Densità 1.4500g/mL
Punti di ebollizione 146°C
Punto d'infiammabilità 92°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare F3CCH2COOH
Indice di rifrazione 1.3320 to 1.334
Quantità 5 mL
Gravità specifica 1.45
Peso formulazione 128.05
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,3,3-Trifluoropropionic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.