Learn More
(3,3,4,4,4-d5)-(E/Z)-1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-1-[4-hydroxyphenyl]-2-phenyl-1-butene, TRC
Codice prodotto. 30355602
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30355602 10 mg 10mg
30359498 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30355602 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC36575410MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Materiale o nome chimico (3,3,4,4,4-d5)-(E/Z)-1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-1-[4-hydroxyphenyl]-2-phenyl-1-butene
CAS 1020719-27-0
Formula molecolare C24H18D5ClO2
Quantità 10 mg
Sinonimo (E/Z)-1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-1-butene-d5, 4-[1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-2-phenyl-1-butenyl-d5]-phenol
InChI Formula InChI=1S/C24H23ClO2/c1-2-23(18-6-4-3-5-7-18)24(19-8-12-21(26)13-9-19)20-10-14-22(15-11-20)27-17-16-25/h3-15,26H,2,16-17H2,1H3/b24-23-/i1D3,2D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])\C(=C(/c1ccc(O)cc1)\c2ccc(OCCCl)cc2)\c3ccccc3
IUPAC Name 4-[(Z)-1-[4-(2-chloroethoxy)phenyl]-3,3,4,4,4-pentadeuterio-2-phenylbut-1-enyl]phenol
Molecular Weight (g/mol) 383.92
Peso formulazione 383.17
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.