Learn More
(3,3,4,4,4-d5)-(E/Z)-1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-1-[4-(t-butyldimethylsilyloxy)phenyl]-2-phenyl-1-butene, TRC
Codice prodotto. 30368757
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30368757 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30368757 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC365752250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (3,3,4,4,4-d5)-(E/Z)-1-[4-(2-Chloroethoxy)phenyl]-1-[4-(t-butyldimethylsilyloxy)phenyl]-2-phenyl-1-butene
CAS 1020719-26-9
Formula molecolare C30H32D5ClO2Si
Quantità 250 mg
Sinonimo 1-(2-Chloroethoxy)-4-[1-[4-[[(1,1-dimethylethyl)dimethylsilyl]oxy]phenyl]-2-phenyl-1-buten-1-yl-3,3,4,4,4-d5]benzene
InChI Formula InChI=1S/C30H37ClO2Si/c1-7-28(23-11-9-8-10-12-23)29(24-13-17-26(18-14-24)32-22-21-31)25-15-19-27(20-16-25)33-34(5,6)30(2,3)4/h8-20H,7,21-22H2,1-6H3/b29-28+/i1D3,7D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])\C(=C(\c1ccc(OCCCl)cc1)/c2ccc(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)cc2)\c3ccccc3
IUPAC Name tert-butyl-[4-[(E)-1-[4-(2-chloroethoxy)phenyl]-3,3,4,4,4-pentadeuterio-2-phenylbut-1-enyl]phenoxy]-dimethylsilane
Molecular Weight (g/mol) 498.18
Peso formulazione 497.2565