Learn More
3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride, 97+%
Codice prodotto. 11467857
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11467857 500 g 500g
11457857 100 g 100g
11389539 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11467857 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A16529.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2421-28-5 | C17H6O7 | 322.228 g/mol
BTDA polymer fine free-flowing powder suitable for general purposes. BTDA Microfine Micronized powder facilitates mixing in epoxy resins. BTDA ultrapure high-purity, high-assay powder for critical polyimide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
BTDA polymer fine free-flowing powder suitable for general purposes. BTDA Microfine Micronized powder facilitates mixing in epoxy resins. BTDA ultrapure high-purity, high-assay powder for critical polyimide synthesis.
Solubility
Soluble in DMF (0.1 g/mL). Reacts with water.
Notes
Moisture Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2421-28-5
Formula molecolare C17H6O7
Molecular Weight (g/mol) 322.228
Numero MDL MFCD00005923
InChI Key VQVIHDPBMFABCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3',4,4'-benzophenonetetracarboxylic dianhydride, benzophenonetetracarboxylic dianhydride, benzophenonetetracarboxylic acid dianhydride, 1,3-isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis, 4,4'-carbonylbis phthalic anhydride, 4,4'-carbonyldiphthalic anhydride, 4,4'-diphthalic anhydride ketone, benzophenonetetracarboxylic anhydride, phthalic anhydride, 4,4'-carbonyldi, unii-y61gva8097
PubChem CID 75498
IUPAC Name 5-(1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl)-2-benzofuran-1,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(=O)C3=CC4=C(C=C3)C(=O)OC4=O)C(=O)OC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride
Punto di fusione 220°C to 226°C
Densità 1.57
Punti di ebollizione 320°C (5 mmHg)
Punto d'infiammabilità 324°C (615°F)
Quantità 500 g
Beilstein 761777
Sensibilità Moisture sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in DMF (0.1g/mL). Reacts with water.
Peso formulazione 322.23
Percent Purity ≥97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride