Learn More
3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride, 97+%
Codice prodotto. 10490641 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10490641 500 g Bottiglia in vetro 500g
10703613 5 g Bottiglia in vetro 5g
11345342 2.5 kg Plastic Bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10490641 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 401935000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 2421-28-5 | C17H6O7 | 322.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2421-28-5
Formula molecolare C17H6O7
Molecular Weight (g/mol) 322.22
Numero MDL MFCD00005923
InChI Key VQVIHDPBMFABCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3',4,4'-benzophenonetetracarboxylic dianhydride, benzophenonetetracarboxylic dianhydride, benzophenonetetracarboxylic acid dianhydride, 1,3-isobenzofurandione, 5,5'-carbonylbis, 4,4'-carbonylbis phthalic anhydride, 4,4'-carbonyldiphthalic anhydride, 4,4'-diphthalic anhydride ketone, benzophenonetetracarboxylic anhydride, phthalic anhydride, 4,4'-carbonyldi, unii-y61gva8097
PubChem CID 75498
IUPAC Name 5-(1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carbonyl)-2-benzofuran-1,3-dione
SMILES C1=CC2=C(C=C1C(=O)C3=CC4=C(C=C3)C(=O)OC4=O)C(=O)OC2=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3′,4,4′-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 219.0°C to 226.0°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 500 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in dmf (1g/10mL)
Punto di sublimazione 0220.0°C
Peso formulazione 322.22
Percent Purity 97+%
Forma fisica Crystalline Powder or Needles
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,3',4,4'-Benzophenonetetracarboxylic dianhydride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1B
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.