Learn More
3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propionic acid, 98%
Codice prodotto. 15265978 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15265978 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15265978 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 189160050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 25173-72-2 | C12H16O5 | 240.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propionic acid
CAS 25173-72-2
Punto di fusione 100.0°C to 105.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Formula molecolare C12H16O5
Formula lineare (CH3O)3C6H2CH2CH2CO2H
Quantità 5 g
Beilstein 10,III,212
Sinonimo 3-3,4,5-trimethoxyphenyl propanoic acid, 3-3,4,5-trimethoxyphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 3,4,5-trimethoxy, 3,4,5-trimethoxyhydrocinnamic acid, 3,4,5-trimethoxydihydrocinnamic acid, 3,4,5-trimethoxyphenylpropionic acid, 3,4,5-trimethoxybenzenepropanoic acid, 3,4,5-trimethoxy-benzenepropanoic acid, acmc-1cazt, maybridge1_005958
InChI Key ZCYXGVJUZBKJAI-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CCC(=O)O
IUPAC Name 3-(3,4,5-trimethoxyphenyl)propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 240.25
PubChem CID 64860
ChEBI CHEBI:583580
Peso formulazione 240.25
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)propionic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.