Learn More
3,3',4',7-Tetrahydroxyflavone, 96%
Codice prodotto. 11399045
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11399045 250 mg 250mg
11389045 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11399045 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L14207.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 528-48-3 | C15H10O6 | 286.239 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 528-48-3
Formula molecolare C15H10O6
Molecular Weight (g/mol) 286.239
Numero MDL MFCD00006829
InChI Key XHEFDIBZLJXQHF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo fisetin, viset, 5-desoxyquercetin, fustel, 2-3,4-dihydroxyphenyl-3,7-dihydroxy-4h-chromen-4-one, fisetholz, superfustel, cotinin, fietin, fustet
PubChem CID 5281614
ChEBI CHEBI:42567
IUPAC Name 2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,7-dihydroxychromen-4-one
SMILES C1=CC(=C(C=C1C2=C(C(=O)C3=C(O2)C=C(C=C3)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3',4',7-Tetrahydroxyflavone
Punto di fusione 330°C (decomposition)
Quantità 250 mg
Beilstein 292829
Indice di Merck 14,4088
Peso formulazione 286.24
Percent Purity 97%