Learn More
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine, 99%
Codice prodotto. 10606762 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10606762 5 g Glass Bottle 5g
10701251 25 g Glass Bottle 25g
10703724 100 g Glass Bottle 100g
10485555 500 g Glass Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10606762 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 167530050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine (levodopa orL-dopa), CAS # 59-92-7, is a dopamine precursor molecule. | CAS: 59-92-7 | C9H11NO4 | 197.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine, or L-dopa, is converted to dopamine by DOPA decarboxylase in the body
• Upon conversion to dopamine, it acts as an excitatory neurotransmitter
Applications
• L-dopa is useful in the laboratory study of Parkinson’s to replenish dopamine in depleted circuits
• L-dopa has also been used for laboratory research on hypertension and melanocyte activity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59-92-7
Formula molecolare C9H11NO4
Molecular Weight (g/mol) 197.19
Numero MDL MFCD00002598
InChI Key WTDRDQBEARUVNC-LURJTMIESA-N
Sinonimo levodopa, l-dopa, dopar, 3-hydroxy-l-tyrosine, 3,4-dihydroxy-l-phenylalanine, larodopa, bendopa, levopa, dihydroxy-l-phenylalanine, cidandopa
PubChem CID 6047
ChEBI CHEBI:15765
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoic acid
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(O)C(O)=C1)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(3, 4-Dihydroxyphenyl)-L-alanine
Colore Cream to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Perdita all'essiccatura 1% max.
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (HO)2C6H3CH2CH(NH2)CO2H
Beilstein 14, IV, 2492
Indice di Merck 15, 5516
Cenere solfata 0.1% max.
Quantità 5 g
Peso formulazione 197.19
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)alanine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: L-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)alanine