Learn More
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid, 98+%
Codice prodotto. 11454743
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11454743 25 g 25g
11444743 5 g 5g
11464743 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11454743 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11638.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1078-61-1 | C9H10O4 | 182.175 g/mol
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid it can be used to produce 3-(3,4-dihydroxy-phenyl)-propionic acid octyl ester by heating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid it can be used to produce 3-(3,4-dihydroxy-phenyl)-propionic acid octyl ester by heating.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1078-61-1
Formula molecolare C9H10O4
Molecular Weight (g/mol) 182.175
Numero MDL MFCD00002776
InChI Key DZAUWHJDUNRCTF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dihydrocaffeic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propionic acid, hydrocaffeic acid, 3,4-dihydroxyhydrocinnamic acid, 3-3,4-dihydroxyphenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 3,4-dihydroxy, hydrocaffeic acid polymer, hykop, 3,4-dihydroxyhydrocinnamate, 3,4-dihydroxybenzenepropionic acid
PubChem CID 348154
ChEBI CHEBI:48400
IUPAC Name 3-(3,4-dihydroxyphenyl)propanoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1CCC(=O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3- (3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid
Punto di fusione 136°C to 140°C
Quantità 25 g
Beilstein 2213449
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water.
Peso formulazione 182.18
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)propionic acid