Learn More
3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionic acid, 98%
Codice prodotto. 11425520
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11425520 25 g 25g
11415520 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11425520 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H25806.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5333-34-6 | C12H13O5 | 237.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5333-34-6
Formula molecolare C12H13O5
Molecular Weight (g/mol) 237.23
Numero MDL MFCD00033286
InChI Key BUAYFJKMVBIPKA-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 4-3,4-dimethoxyphenyl-4-oxobutanoic acid, 4-3,4-dimethoxyphenyl-4-oxobutyric acid, 3-3,4-dimethoxybenzoyl propionic acid, acmc-20amx3, 3-veratroylpropionic acid, ss-3,4-dimethoxybenzoyl-propionsaure, 2,3-dimethoxybenzoylpropanoic acid, 3,4-dimethoxy-4-oxo-benzenebutanoic acid, benzenebutanoic acid,3,4-dimethoxy-g-oxo, 4-3,4-dimethoxyphenyl-4-oxo-butanoic acid
PubChem CID 219390
IUPAC Name 4-(3,4-dimethoxyphenyl)-4-oxobutanoic acid
SMILES COC1=CC=C(C=C1OC)C(=O)CCC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(3,4-Dimethoxybenzoyl)propionic acid
Punto di fusione 159°C to 161°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 238.24
Percent Purity 98%