Learn More
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(2-hydroxyphenyl)propan-1-one, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-1-(2-hydroxyphenyl)propan-1-one |
| CAS | 86383-39-3 |
| Formula molecolare | C17H18O4 |
| Quantità | 5 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H18O4/c1-20-16-10-8-12(11-17(16)21-2)7-9-15(19)13-5-3-4-6-14(13)18/h3-6,8,10-11,18H,7,9H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(CCC(=O)c2ccccc2O)cc1OC |
| Molecular Weight (g/mol) | 286.32 |
| Peso formulazione | 286.1205 |