Learn More
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid, 98%
Codice prodotto. 11446877
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11446877 25 g 25g
11436877 5 g 5g
11456877 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11446877 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14325.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2107-70-2 | C11H14O4 | 210.229 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2107-70-2
Formula molecolare C11H14O4
Molecular Weight (g/mol) 210.229
Numero MDL MFCD00002774
InChI Key LHHKQWQTBCTDQM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-3,4-dimethoxyphenyl propionic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl propanoic acid, 3,4-dimethoxyhydrocinnamic acid, benzenepropanoic acid, 3,4-dimethoxy, 3-3,4-dimethoxyphenyl-propionic acid, 3-3,4-dimethoxy-phenyl-propionic acid, unii-6xo32zsp1d, 6xo32zsp1d, 3-3',4'-dimethoxyphenyl propanoic acid, 3-3,4-dimethoxyphenyl propionicacid
PubChem CID 75019
ChEBI CHEBI:44235
IUPAC Name 3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)CCC(=O)O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(3,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Punto di fusione 96°C to 99°C
Quantità 25 g
Beilstein 2696272
Peso formulazione 210.23
Percent Purity 98%