Learn More
3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A, 97%
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A |
| Punto di fusione | 179°C to 182°C |
| Densità | 1.76 |
| Odore | Odorless |
| Quantità | 100 g |
| Numero UN | UN3077 |
| Peso formulazione | 543.87 |
| Percent Purity | 97% |
Sicurezza e movimentazione
- 3,3',5,5'-Tetrabromobisphenol A
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- H350-Può provocare il cancro.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- MIXTURE LIST-Contain: TetrabromobisphenolA