Learn More
3,3',5,5'-Tetrakis(1-methylethyl)biphenyl-4,4'-diol, LoGiCal
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Propofol Dimer |
| CAS | 2416-95-7 |
| Nomi componenti o analita | Propofol Dimer |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C24 H34 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Propofol Imp. E (EP), Propofol USP Related Compound A, Propofol USP RC A, 3,3',5,5'-Tetrakis(1-methylethyl)biphenyl-4,4'-diol, 2,2',6,6'-Tetraisopropyl-p,p'-biphenol, 3,3',5,5'-Tetraisopropyl-4,4'-dihydroxybiphenyl, Dipropofol, Propofol Related Compound A, Propofol Impurity E |
| InChI Formula | InChI=1S/C24H34O2/c1-13(2)19-9-17(10-20(14(3)4)23(19)25)18-11-21(15(5)6)24(26)22(12-18)16(7)8/h9-16,25-26H,1-8H3 |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | CC(C)c1cc(cc(C(C)C)c1O)c2cc(C(C)C)c(O)c(c2)C(C)C |
| Show More |