Learn More
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate, 98+%
Codice prodotto. 10318220 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10318220 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10318220 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 229990010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 207738-08-7 | C16H22Cl2N2 | 313.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate
Nota nome 98+%
CAS 207738-08-7, 54827-17-7
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione >300.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (on dry substance) (Argentometry)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C16H22Cl2N2
Formula lineare 2HCl·xH2O
Numero MDL MFCD00150104
Quantità 1 g
Sinonimo 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride dihydrate, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride dihydrate, 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate, pubchem9044, tetramethylbenzidine dihydrate dihydrochloride
Informazioni di solubilità Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in methanol
InChI Key NYNRGZULARUZCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.Cl.CC1=CC(=CC(C)=C1N)C1=CC(C)=C(N)C(C)=C1
IUPAC Name 4-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-2,6-dimethylaniline;dihydrate;dihydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 313.27
PubChem CID 19836601
Peso formulazione 313.26
Percent Purity 98+%
Forma fisica Fluffy Powder
Identificativo prodotto
  • 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine dihydrochloride hydrate