Learn More
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11452642 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 x 100 mg
50 mL
1 L
Dimensione della confezione:
1L
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11452642 1 L 1L
11434336 10 x 100 mg -
11432642 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11452642 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215234691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1375.00€
    1306.20€ / 1L
    Risparmia 68.80€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Excellent for ELISA procedures
Identificatori chimici
CAS 54827-17-7
Formula molecolare C16H20N2
Molecular Weight (g/mol) 240.35
InChI Key UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-tetramethylbenzidine, tmb, 3,3',5,5'-tetramethyl benzidine, tmb substrate, bm blue, ccris 4727, tmb plus, tmb, insoluble
PubChem CID 41206
IUPAC Name 4-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-2,6-dimethylaniline
SMILES CC1=CC(=CC(=C1N)C)C2=CC(=C(C(=C2)C)N)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine
Colore Colorless
Formula lineare C16H20N2
Quantità 1 L
Peso formulazione 240.3
Forma fisica Liquid